Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 295,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.04
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-820-9
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
200 g/L
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
200 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1400‑1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.002%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
- Removal of Sodium Sulfate from Iron Phosphate: Sodium sulfate is also involved in methods for removing impurities from chemical compounds. A recent study focused on developing a method to remove sodium sulfate from iron phosphate, an essential process in the production of high-purity materials for various industrial applications. This research highlights the importance of sodium sulfate in refining chemical processes and improving the quality of industrial products (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 5.2 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (250-2000 µm): ≥ 85 %
Corresponds to ACS
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 5.2 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (250-2000 µm): ≥ 85 %
Corresponds to ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?