Przejdź do
62613
Lithium sulfate
purum p.a., ≥98.0% (T)
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Dilithium sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Li2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-820-4
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
powder
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder
reaction suitability
core: lithium
sustainability
Sustainability features
loss
≤2% loss on drying, 200 °C
mp
845 °C (lit.)
density
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
greener alternative category
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
General description
Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
920339944378203653
Lithium sulfate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, 99.5% trace metals basis
944378
Lithium sulfate
description
purum p.a., ≥98.0% (T)
description
99.5% trace metals basis
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, 99.5% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
form
powder
form
crystals
form
powder
form
solid
assay
≥98.0% (T)
assay
99.5% trace metals basis
assay
(analysis, gravimetric), 99.5% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
purum p.a.
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
cation traces
Cd: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ag: , K: , Rb: , Na:
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium sulfate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)