45999
Methyl acetate
suitable for HPLC, ≥99.8%
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.55 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
165 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
≥99.8%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
936 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
16 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.361 (lit.)
n20/D 1.362
tw
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C
moc rozpuszczalnika ε (Al2O3)
0.60
λ
1 cm path, H2O reference
absorpcja UV
λ: 255 nm Amax: 1.0
λ: 275 nm Amax: 0.1
λ: 300 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Klucz InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Agglomeration of celecoxib by quasi-emulsion solvent diffusion method without stabilizer: effect of good solvent.: This research explored the agglomeration of celecoxib using the quasi-emulsion solvent diffusion method, highlighting the role of methyl acetate as a good solvent to improve particle size and distribution without the need for stabilizers (Maghsoodi & Nokhodchi, 2018).
- Formulation and in vitro evaluation of ketoprofen in palm oil esters nanoemulsion for topical delivery.: The formulation and evaluation of ketoprofen in a nanoemulsion system for topical delivery were examined, with methyl acetate used as a solvent to enhance solubility and stability of the active ingredient (Sakeena et al., 2010).
- Preparation of surfactant-free nanoparticles of methacrylic acid copolymers used for film coating.: This paper presented a method for preparing surfactant-free nanoparticles using methyl acetate as a solvent, emphasizing its role in the formation of uniform nanoparticle dispersions for coating applications (Nguyen et al., 2006).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13 °C - closed cup