Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 586,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
586,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
32.91 psi ( 55 °C), 9.47 psi ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
23 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Application
- methyl 4-chloro-2-formylbutanoate from methyl 4-chlorobutanoate via -formylation
- potassium methyl α-[(methoxyethylidene)amino]-β-hydroxyacrylate from methyl α-[(methoxyethylidene)amino]acetate
- (S)-(-)-1-formyl-2-hydroxymethylpyrrolidine from (S)-(+)-2-hydroxymethylpyrrolidine via N-formylation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade anhydrous | grade reagent grade | grade ACS reagent, anhydrous | grade spectrophotometric grade |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay 99% | assay 97% | assay ≥99% | assay ≥98% |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| autoignition temp. 842 °F | autoignition temp. 842 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. 842 °F |
| vapor density 2.1 (vs air) | vapor density 2.1 (vs air) | vapor density - | vapor density 2.1 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl formate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?