Merck
433314
Sigma-Aldrich
Pyrophosphoric acid
technical grade
Synonim(y):
Diphosphoric acid
Wybierz wielkość
100 G
251,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
251,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2P(O)OP(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Próba
≥94% (by NaOH, titration)
Formularz
liquid
solid
waxy solid
metody
ion chromatography: suitable
zanieczyszczenia
≥20% H3PO4
ciąg SMILES
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
Klucz InChI
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Pyrophosphoric acid (diphosphoric acid) may be used in the following processes:
  • As chemical activator in the preparation of activated carbon from leather waste.[1][2]
  • To modify the surface of calcium hydroxyapatite in order to improve the surface functionality.[3][4]
  • To modify the surface strontium aluminate nanoparticles potential applications in super-long time in vivo imaging.[5]
  • Synthesis of bis(diisopropylammonium) dihydrogendiphosphate trihydrate (DIPAP).[6]
  • Synthesis of novel 3-methoxybenzylammonium cation diphosphate.[7]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The effects of surface treatments of the substrates on high-quality GaN crystal growth.
Fujimori T, et al.
Journal of Crystal Growth, 372, 73-77 (2013)
Structural and Electrical Conductivity Properties of a Newly Synthesized 3-Methoxybenzylammonium Cation Diphosphate.
Elboulali A, et al.
Journal of Chemistry, 9(4), 2029-2036 (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 330-330 (1994)
Crystal Structure, 31P, 13C NMR, IR Spectroscopy Investigations and Thermal Behavior of Bis (diisopropylammonium) dihydrogendiphosphate trihydrate.
Guelmami L and Jouini A.
Journal of Chemical Crystallography, 42(12), 1162-1169 (2012)
Structure of synthetic calcium hydroxyapatite particles modified with pyrophosphoric acid.
Tanaka H, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 283(2), 609-612 (2005)