Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
description
non-ionic
assay
≥99.5% (GC)
form
viscous liquid (clear)
autoignition temp.
442 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2-12.3 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.447
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.115-1.117 g/mL at 20 °C, 1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ReagentPlus®, 99% |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay - | assay 99% |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| form viscous liquid (clear) | form - | form - | form viscous liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-46-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?