Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
3 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
370 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
17.4 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.408
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
density
0.944 g/mL at 20 °C (lit.), 0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol dimethyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-96-6
111-96-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?