Kluczowe dokumenty
185434
1,1,2,2-Tetrachloroethane
reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
Acetylene tetrachloride
Wybierz wielkość
583,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
583,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
5.8 (vs air)
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Klucz InChI
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?