Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
355,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
contains
40 ppm diisopropylamine as stabilizer
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, contains 40 ppm diisopropylamine as stabilizer, ≥99% | description analytical standard, stabilized with 30 – 50 ppm Diisopropylamine | description ACS reagent, ≥99.5% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| grade anhydrous | grade analytical standard | grade ACS reagent | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99.5% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| bp 86.7 °C (lit.) | bp 86.7 °C (lit.) | bp 86.7 °C (lit.) | bp 86.7 °C (lit.) |
| autoignition temp. 770 °F | autoignition temp. 770 °F | autoignition temp. 770 °F | autoignition temp. 770 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroethylene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
closed cup - does not flash
flash_point_c
closed cup - does not flash
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-01-6
79-01-6
79-01-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?