Merck
221465
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide
ACS reagent, ≥97.0%, pellets
Synonim(y):
‘Caustic soda’
Wybierz wielkość
25 G
129,00 zł
500 G
385,00 zł
1 KG
726,00 zł
2.5 KG
1030,00 zł
6 X 500 G
1600,00 zł
12 KG
2410,00 zł
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
129,00 zł
500 G
385,00 zł
1 KG
726,00 zł
2.5 KG
1030,00 zł
6 X 500 G
1600,00 zł
12 KG
2410,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Próba
≥97.0%
Formularz
pellets
metody
cell culture | mammalian: suitable
titration: suitable
zanieczyszczenia
≤0.001% N compounds
≤0.02% NH4OH ppt.
≤1.0% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
gęstość
2.13 g/cm3 at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.1 ppm
K: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium hydroxide (NaOH) also known as caustic soda is a water soluble inorganic base with a wide range of industrial application such as titration,[1] dissolution testing[2] and in impinger to remove acidic gases.[3] It participates in the oxidation of glycerol catalyzed by Au/charcoal or Au/graphite.[4] It participates in solvent-free aldol condensation reaction.[5]
Zastosowanie
Sodium hydroxide (NaOH) was used in the following processes:
  • Preparation of sodium 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA) that is utilized in protein cross-linking techniques.[6]
  • Preparation of electrolyte solution to study the effect of electrolyte composition on the conversion of CO2 to CO by electrochemical reduction.[7]
  • Preparation of CSK (cytoskeleton) buffer for the three-dimensional (3D) slide method of preserving the 3D chromatin structure of testicular germ cells.[8]
  • Synthesis of ZSMs (zeolite socony mobils).[9]
Sodium hydroxide may be employed for the deterimination of specific surface area of colloidal silica, via titration.[10] It may be employed for the direct oxidation of sodium borohydride, which was investigated by cyclic and linear voltammetry, chronoamperometry and chronopotentiometry.[11] It may be used to prepare citrate buffer and borate buffer.[12] It may be used in the synthesis of :
  • alkylaryl amidosulfobetaines[13]
  • (3 -[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)[13]
  • trisulfobetaines (TriSBn)[13]
Sodium hydroxide may be used as a base in titration methods[1], dissolution testing[2], for adjusting pH[14] and in the impinger to remove acidic gases.[1]
It may be used in the following processes:
  • Conversion of glycerol to glyceric acid in the presence of gold catalyst.[15]
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reaction between vinylalkoxysilanes and aryl bromides or chlorides to form styrenes.[16]
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Satoshi H Namekawa
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50819-e50819 (2014-01-25)
During testicular germ cell differentiation, the structure of nuclear chromatin dynamically changes. The following describes a method designed to preserve the three-dimensional chromatin arrangement of testicular germ cells found in mice; this method has been termed as the three-dimensional (3D)
Selective oxidation of glycerol to glyceric acid using a gold catalyst in aqueous sodium hydroxide.
Carrettin S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 7, 696-697 (2002)
Effect of Cations on the Electrochemical Conversion of CO2 to CO.
Thorson MR, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 160(1), F69-F74 (2013)
The First Fluoride-Free Hiyama Reaction of Vinylsiloxanes Promoted by Sodium Hydroxide in Water.
Alacid E &amp; Najera C
Advanced Synthesis & Catalysis, 348(15), 2085-2091 (2006)
Light-mediated Reversible Modulation of the Mitogen-activated Protein Kinase Pathway during Cell Differentiation and Xenopus Embryonic Development.
Krishnamurthy VV, et al.
Journal of Visualized Experiments, 124, e55823-e55823 (2017)
Produkty
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf