Przejdź do
1.01834
Kwas solny
37%, for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Kwas solny 37%, Roztwór chlorowodoru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Concentration:
36.5-38.0% HCl
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas solny, 37%, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
form
liquid
concentration
36.5-38.0% HCl
impurities
≤0.01 ppm As (Arsenic), ≤0.2 ppm Fe (Iron), ≤1 ppm Free chlorine (Cl), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1 ppm Sulfate (SO4), ≤1 ppm Sulfite (SO3), ≤3 ppm NH4 (Ammonium), ≤50 ppm Bromide (Br)
ign. residue
≤5 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
do analizy EMPARTA® ACS
Application
  • Specjacja jonów cyny w szkle tlenkowym zawierającym tlenek żelaza poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikową i spektrometrię emisji atomowej z plazmą indukcyjnie sprzężoną po rozkładzie z wykorzystaniem kwasu askorbinowego: Badania te wykorzystują kwas solny jako krytyczny składnik w procesie rozpuszczania, ułatwiając zaawansowane techniki analityczne do analizy materiału. Badanie ma kluczowe znaczenie dla opracowania nowych metodologii recyklingu i efektywnego wykorzystania materiałów (Saijo et al., 2022).
  • Proste przygotowanie kropek węglowych i zastosowanie w wykrywaniu cefalosporyn: Podkreślając zastosowanie kwasu solnego w syntezie kropek węglowych do wykrywania cefalosporyn, w artykule przedstawiono nowe podejście do zwiększenia czułości i swoistości wykrywania antybiotyków w złożonych próbkach, co okazuje się niezbędne zarówno do monitorowania środowiska, jak i zgodności farmaceutycznej (Li i in., 2021).
  • Ocena zachowania metali ciężkich w opuszczonych złożach fosfogipsu, łącząca tomografię elektrooporową i analizę wielowymiarową: Badanie to wykorzystuje kwas solny w testach geochemicznych do oceny dystrybucji i mobilności zanieczyszczeń. Oferuje ono znaczący wgląd w bezpieczeństwo środowiska i strategie kontroli zanieczyszczeń, szczególnie w zarządzaniu pozostałościami odpadów przemysłowych (Vásconez-Maza et al., 2021).
  • Fruktan z Polygonatum cyrtonema Hua jako przyjazny dla środowiska inhibitor korozji stali miękkiej w środowisku HCl: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie naturalnego fruktanu w obecności kwasu solnego w celu zahamowania korozji, zapewniając przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnych inhibitorów korozji. Takie badania mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonych praktyk przemysłowych (Zhang et al., 2020).
  • Monitorowanie ekstrakcji miedzi z odcieku obornika kurzego przy użyciu elektrody aluminiowej jako wskaźnika: Kwas solny odgrywa istotną rolę w tej nowatorskiej elektrochemicznej metodzie monitorowania poziomu miedzi w odpadach rolniczych, pokazując jej znaczenie w gospodarowaniu odpadami rolniczymi i odzyskiwaniu zasobów (Kugeria et al., 2019).
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne) 36,5 - 38,0 %
Tożsamość przechodzi test
Wygląd przechodzi test
Kolor ≤ 10 Hazen
Pozostałość po zapaleniu (jako SO₄)≤ 5 ppm
Data ważności: patrz etykieta produktu
Zgodny ze specyfikacją ACS do użytku ogólnego
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas solny
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?