Merck
431362
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine hydrochloride
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Hydroxylammonium chloride
Wybierz wielkość
50 G
616,00 zł
250 G
1410,00 zł
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
616,00 zł
250 G
1410,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.49
Beilstein:
3539763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent (specifications)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% S compounds
≤0.25 meq/g Titr. free acid
<10 ppm total metallic impurities
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm
ciąg SMILES
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Klucz InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Organosilane amines as potent inhibitors and structural probes of influenza A virus M2 proton channel[1]
  • Lamellarin D analogues as inibitors of topoisomerase I and potential antitumor agents[2]
  • Azapeptide tocolytic agents as inhibitors of prostaglandin F2a receptor for preventing preterm labor[3]
  • Thiazolidinones spiro-fused to indolin-2-ones as potent and selective inhibitors of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase B[4]
  • Orally bioavailable quinoline-based antidiabetic dipeptidyl peptidase IV inhibitors targeting Lys554[5]
  • Pyrimidine nucleoside derivatives with nitric oxide donors as antiviral agents[6]
  • Benzyladenosine compounds targeting adenosine A2A receptor and adenosine transporter for neuroprotection[7]
  • Naphthol derivatives as inhibitors of the vanilloid receptor TRPV1 with improved potency in rat cystometry models of urinary incontinence[8]
Działania biochem./fizjol.
MAO inhibitor; inhibits platelet aggregation.
Cechy i korzyści
Meets A.C.S. reagent specifications.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
spleen
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lizethly Cáceres-Jensen et al.
International journal of environmental research and public health, 18(12) (2021-07-03)
The sorption behavior of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in the abundant agricultural volcanic ash-derived soils (VADS) is not well understood despite being widely used throughout the world, causing effects to the environment and human health. The environmental behavior and risk assessment
Hironobu Maezaki et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(15), 4482-4498 (2011-07-12)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP-4) inhibition is a validated therapeutic option for type 2 diabetes, exhibiting multiple antidiabetic effects with little or no risk of hypoglycemia. In our studies involving non-covalent DPP-4 inhibitors, a novel series of quinoline-based inhibitors were designed
Shi, J.; et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 22, 899-899 (2011)
Salvatore Cananzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(16), 4971-4984 (2011-07-26)
A novel 5-oxa-6a,8-diazaindeno[2,1-b]phenanthren-7-one scaffold was designed and synthesized as an active analogue of the cytotoxic marine alkaloid Lamellarin D. The design was based on molecular modeling of the site of interaction of Lamellarin D with DNA-topoisomerase I cleavable complex, whereas
Identification and further development of thiazolidinones spiro-fused to indolin-2-ones as potent and selective inhibitors of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase B
Vintonyak, V. V.; et al.
Tetrahedron, 67, 6713-6729 (2011)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?