Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3010,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4610,00 zł 3457,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Glutamic acid γ-monohydroxamate,
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCC(=O)NO)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O4/c6-3(5(9)10)1-2-4(8)7-11/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
YVGZXTQJQNXIAU-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Glutamic acid γ-monohydroxamate has been used as a standard to calculate transglutaminase (TGase) activity.
Biochem/physiol Actions
L-Glutamic acid γ-monohydroxamate [L-Glu(gamma)HXM] is used as a vanadium ligand which potentiates vanadiums metabolic activity. L-Glu(gamma)HXM is also used as a substrate for E. coli asparagine synthetase B and as an ATP-dependent irreversible inhibitor of Escherichia coli gamma-glutamylcysteine synthetase.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description γ-glutamyl transpeptidase substrate | description 99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 99% |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color white to off-white | color white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| application(s) detection | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?