Merck
254312
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) chloride
≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
TTC, Titanium tetrachloride
About This Item
Wzór liniowy:
TiCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.68
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Produkt 254312 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
ciśnienie pary
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.995% trace metals basis
Formularz
liquid
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
bp
135-136 °C (lit.)
136.4 °C
mp
−25 °C (lit.)
gęstość
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Chlorek tytanu(IV) uczestniczy w reakcji Baylisa-Hillmana arylaldehydów z ketonem metylowo-winylowym.[1] Neutralne roztwory TiCl4 o pH w zakresie od 2,5 do 6,0 (przygotowane przez dodanie tlenku magnezu jako zasady) są wykorzystywane do syntezy nanoditlenku tytanu.[2]
Zastosowanie
Chlorek tytanu(IV) został wykorzystany do syntezy anatazowych struktur TiO2 z makroporami (o średnicy 250 nm) i porami mezoskalowymi (o średnicy 50 nm).[3]
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines.[4]
Promotes a highly selective aldol reaction of (S)-2-benzyloxy-3-pentanone in THF or DME.[5]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
Wang J, et al.
Material Matters, 7(2) null
Victor Rodríguez-Cisterna et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6631-6633 (2007-07-20)
Stereoselectivity of TiCl4-mediated aldol reactions from (S)-2-benzyloxy-3-pentanone is dramatically improved when the reaction is carried out in the presence of 1.1 equiv of tetrahydrofuran (THF) or 1,2-dimethoxyethane (DME). The resultant 2,4-syn-4,5-syn adducts are then obtained in diastereomeric ratios up to
Titanium(IV) chloride and the amine-promoted baylis-hillman reaction
Shi et al.
Organic letters, 2(23), 3755-3755 (2000-11-14)
Precipitation of nanosized titanium dioxide from aqueous titanium (IV) chloride solutions by neutralization with MgO.
Li Y and Demopoulos GP.
Hydrometallurgy, 90(1), 26-33 (2008)
Denton, S.M. Wood, A.
Synlett, 55-55 (1999)