Titanium(IV) chloride is not stable in water or at a basic pH because it can form Titanium(IV) hydroxide and/or Titanium(IV) oxide. But in concentrated hydrochloric acid, there is essentially no hydroxide ion present, so the titanium(IV) chloride is stable. In the case of Product 404985, which is a solution of TiCl4 in 20 percent HCl, the pH is less than 0.
Kluczowe dokumenty
404985
Titanium(IV) chloride solution
0.09 M in 20% HCl
Synonim(y):
Titanium tetrachloride
Wybierz wielkość
352,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
352,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
stężenie
0.09 M in 20% HCl
gęstość
1.099 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I wanted to ask about Titanium(IV) chloride solution (404985). From my understanding TiCl4 is highly reactive with water. How is it that this product can be stable in a water/HCl solution? Thanks in advance.