249866
Titanium(IV) chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
Titanium tetrachloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
24.09 psi ( 55 °C)
6.93 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
stężenie
0.95-1.10 M NaOH (titration)
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.365 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2