Przejdź do
308374
Lithium thiocyanate hydrate
Synonim(y):
Lithium rhodanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiSCN · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.02 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-135-1
Beilstein/REAXYS Number:
3623307
MDL number:
Assay:
98.0-102.0% dry basis (silver nitrate titration)
Form:
solid
812,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98.0-102.0% dry basis (silver nitrate titration)
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
core: lithium
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
[H]O[H].[Li]SC#N
InChI
1S/CHNS.Li.H2O/c2-1-3;;/h3H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
UNTVNJAFDYEXLD-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45175492033962393
description
-
description
99.999% trace metals basis
description
99.5% trace metals basis
description
BioUltra, ≥99.0% (anhydrous basis)
form
solid
form
solid
form
crystals
form
solid
assay
98.0-102.0% dry basis (silver nitrate titration)
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.5% trace metals basis
assay
≥99.0% (anhydrous basis)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
-
reaction suitability
core: lithium
reaction suitability
core: lithium
reaction suitability
core: lithium
reaction suitability
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)