Kluczowe dokumenty
232653
Chromium(VI) oxide
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Chromic anhydride
Wybierz wielkość
202,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
202,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
(powder and or flakes)
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp
196 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Klucz InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Transformation of various primary alcohols to carboxylic acids.
- Oxidation of arenes (naphthalenes and anthrathene) to the corresponding quinones by using periodic acid as the terminal oxidant in acetonitrile.
- Benzylic oxidation of various substituted toluene to the corresponding benzoic acids.
- Oxidation of sulfides to sulfones.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?