Przejdź do
467855
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
ACS reagent, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cupric nitrate hemi(pentahydrate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu(NO3)2 · 2.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.59
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
221-838-5
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Grade:
ACS reagent
Form:
crystalline
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
crystalline
reaction suitability
core: copper
impurities
≤0.01% insolubles, <100 ppm total metallic impurities
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.01%, Ni: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2Cu.4NO3.5H2O/c;;4*2-1(3)4;;;;;/h;;;;;;5*1H2/q2*+2;4*-1;;;;;
InChI key
IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Meets the ACS standards, ensuring consistent quality and reliability for laboratory and industrial use.
  • The 99.99% trace metals purity of Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate) guarantees minimal impurities, making it ideal for sensitive applications in both research and industry.
  • This compound is highly soluble in water, facilitating its use in various chemical processes and reactions.We provide low levels of chloride and sulfate, essential for preventing corrosion and ensuring component reliability in semiconductor and electronics manufacturing.
Catalyzes oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
223395923079923087
description
ACS reagent, ≥99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, 98%
description
≥99.99% trace metals basis
description
≥99.9% trace metals basis
form
crystalline
form
crystals
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
impurities
≤0.01% insolubles, <100 ppm total metallic impurities
impurities
≤0.01% insolubles
impurities
-
impurities
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%, chloride (Cl-): ≤0.002%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)