Przejdź do
923087
Copper(II) nitrate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Cupric nitrate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu(NO3)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.56 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
MDL number:
Assay:
≥99.9% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: copper
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI key
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Application
Cu(NO3)2 · xH2O is a promising anode material for lithium ion batteries. Some studies indicate high initial discharge capacity of upto 2200 mAhg-1.It is also used as an oxidizing agent for the one step synthesis of CuO/Cu2O/C anode for Li-ion batteries, another promising anode material for Li-ion batteries.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
923079229636341746
description
≥99.9% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
98%
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
crystals
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: copper
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) nitrate hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)