Przejdź do
F3629
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
≥99%, ReagentPlus®
Synonim(y):
Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
233-382-4
MDL number:
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, ReagentPlus®, ≥99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
39-41 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Application
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate can be used as:
  • A catalyst to synthesize 1,4-dihydropyridines via one-pot three-component condensation reaction of dimedone, aldehydes, and 3-aminocrotonate in ethanol.
  • An additive in the reduction of aromatic nitro compounds to the corresponding amino compounds in the presence of alumina-supported hydrazine hydrate as a catalyst.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
221260F1543103776
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
ACS reagent, 99%
description
BioXtra, ≥98%
description
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
assay
≥99%
assay
98.5-102.0% (ACS specification), 99%
assay
≥98%
assay
99.0-102.0% (iodometric)
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
mp
39-41 °C (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
39-41 °C
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
BioXtra
product line
EMSURE®
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-83-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?