Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 602,00 zł |
Informacje o tej pozycji
380,00 zł
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥98%
form
powder or crystals
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, ≥98% | description 99.997% trace metals basis | description ACS reagent, 99% | description BioXtra, ≥98% |
| form powder or crystals | form crystalline | form powder or crystals | form - |
| assay ≥98% | assay 99.997% trace metals basis | assay 98.5-101.5%, 99% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) |
| pH 3-5 (20 °C, 50 g/L) | pH - | pH 3-5 (20 °C, 50 g/L) | pH - |
| product line ReagentPlus® | product line - | product line - | product line BioXtra |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?