Przejdź do
289787
Copper(II) hydroxide
technical grade
Synonim(y):
Cupric hydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.56
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
243-815-9
MDL number:
Grade:
technical grade
Form:
powder
Solubility:
H2O: insoluble(lit.), aqueous acid: slightly soluble(lit.)
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
contains
stabilizer
reaction suitability
core: copper
concentration
≥57.0% Cu (EDTA titration)
solubility
H2O: insoluble(lit.), aqueous acid: slightly soluble(lit.)
SMILES string
O[Cu]O
InChI
1S/Cu.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
JJLJMEJHUUYSSY-UHFFFAOYSA-L
General description
The orthorhombic nature of copper hydroxide crystals was determined by X ray diffraction. Copper hydroxide can act as a heterogeneous catalyst in the selective oxidative cross coupling of terminal alkynes to yield their corresponding ynamides.
Application
Copper hydroxide based monoliths can be used in the synthesis of copper hydroxide-based monolithic xerogels. Potential applications of this metal organic frameworks (MOFs) include gas storage, separation, drug delivery, and biomedicine. Supported Cu(OH)x can be used as a catalyst for the aerobic cross dehydrogenative coupling of benzenethiols and cyclic amides to yield N-acylsulfenamides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217557946524514365
description
technical grade
description
ACS reagent, ≥98%
description
≥99.5%, purum
description
≥99.9% trace metals basis
form
powder
form
crystalline powder, lumps and powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
H2O: insoluble(lit.), aqueous acid: slightly soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
technical grade
grade
ACS reagent
grade
purum
grade
-
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: copper
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: click chemistry, reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: Mannich Reaction
reaction suitability
core: copper
concentration
≥57.0% Cu (EDTA titration)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hi, whats the purity of this product?
    1 answer
    1. The purity is not a test specification for this product. The copper content is specified as
      ≥57.0% Cu (by EDTA titration).
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?