Merck
202193
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) carbonate hydrate
Co 43-47 %
Wybierz wielkość
50 G
260,00 zł
250 G
807,00 zł
1 KG
2800,00 zł
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
260,00 zł
250 G
807,00 zł
1 KG
2800,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CoCO3·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.94 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Formularz
powder
skład
Co, 43-47%
stężenie
43.0-47.0% Co (EDTA titration)
gęstość
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
Klucz InChI
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Cobalt(II) carbonate hydrate can be used as a reagent to synthesize transition metal dipicolinates by reacting with dipicolinic acid and 4,4′-bipyridine. It can also be used as a precursor to prepare Co3O4/MgO and Co3O4/Al2O3 catalysts by using MgO or Al2O3, which can be used for the hydrogenation of cinnamaldehyde to cinnamyl alcohol.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)
Questions
  1. Quelle est la pureté de ce produit : y a t'il d'autres éléments métalliques, outre le cobalt ?
    1 answer
    1. A quantitative purity and elemental analysis are not performed on this product. The total Cobalt is determined by EDTA titration and will range from 43 - 47%.