Merck
379956
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) carbonate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
CoCO3·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.94 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for synthesis
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
tw
333 °C (lit.)
gęstość
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
Klucz InChI
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)
Produkty
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.