Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 775,00 zł 581,25 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
581,25 zł
Cena katalogowa775,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99.98% trace metals basis
form
crystalline
reaction suitability
core: potassium, reagent type: oxidant
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
398 °C (lit.)
solubility
water: soluble
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.98% trace metals basis | description ACS reagent, ≥99.0% | description BioXtra, ≥99.5% | description ReagentPlus®, ≥99.5% |
| form crystalline | form crystals | form powder or crystals | form powder |
| assay 99.98% trace metals basis | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble (ca.29.4 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, orange | solubility water: soluble (ca.29.4 g/l at 20 °C (68 °F)) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 398 °C (lit.) | mp 398 °C (lit.) | mp 398 °C (lit.) | mp 398 °C (lit.) |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤0.005% insolubles | impurities <0.005% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium dichromate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
7778-50-9
7778-50-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?