Przejdź do
1.02533
Cobalt(II) chloride hexahydrate
extra pure
Synonim(y):
Cobalt dichloride, Cobaltous chloride hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CoCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.93
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56 °C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II) chloride hexahydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-13-1
CAS No.
7791-13-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)