Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł |
Informacje o tej pozycji
484,00 zł
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Application
- Bis(imino)-6,7-dihydro-5H-quinoline-cobalt complexes as highly active catalysts for the formation of vinyl-terminated PE waxes.: Research demonstrates the application of Cobalt(II) chloride hexahydrate in synthesizing novel cobalt complexes, enhancing polymerization processes and introducing new pathways in materials science (Han et al., 2021).
- Synthesis, Characterization, and Biological Activities of Novel Vanadium(IV) and Cobalt(II) Complexes.: Highlights the role of Cobalt(II) chloride hexahydrate in the synthesis and biological evaluation of metal complexes, suggesting potential therapeutic and bioactive properties (Damena et al., 2022).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form crystals or chunks | form powder, crystals or chunks |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| vapor pressure 40 mmHg ( 0 °C) | vapor pressure 40 mmHg ( 0 °C) | vapor pressure 40 mmHg ( 0 °C) | vapor pressure 40 mmHg ( 0 °C) |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
cell culture trace element, trace elements | cell culture trace element, trace elements | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II) chloride hexahydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-13-1
7791-13-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?