Merck
14270
Sigma-Aldrich
Beryllium sulfate tetrahydrate
purum p.a., ≥99% (T)
About This Item
Wzór liniowy:
BeSO4 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥99% (T)
Postać
powder or crystals
gęstość
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Be++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Be.H2O4S.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;/p-2
Klucz InChI
DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Skin,Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Refinement of the crystal structure of beryllium sulphate tetrahydrate.
Dance IG and Freeman HC.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 25(2), 304-310 (1969)
A neutron diffraction determination of the structure of beryllium sulphate tetrahydrate, BeSO4.4H2O.
Sikka SK and Chidambaram R.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 25(2), 310-315 (1969)
The carcinogenicity of beryllium.
Kuschner M.
Environmental Health Perspectives, 40, 101-101 (1981)
The synergetic effect in beryllium sulfate tetrahydrate-an experimental electron-density study.
Kellersohn T, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 50(3), 316-326 (1994)
Bis[2-(benz (othia/oxa)zol-2-yl)phenolato-[κ]2N,O] beryllium(II).
Tong Y-P.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(8), m1472-m1474 (2005)