Kluczowe dokumenty
202770
Beryllium oxide
99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Beryllia, Beryllium monoxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: beryllium
gęstość
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Be]=O
InChI
1S/Be.O
Klucz InChI
LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?