Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 880,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 32 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 100 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
General description
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source non-animal source | biological source - | biological source - | biological source - |
| form powder | form - | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98.5% | assay - | assay ≥98.5% | assay ≥99.7% (TLC) |
| impurities endotoxin, tested | impurities - | impurities ≤0.02% ammonium, ≤0.2% ninhidrin positive substances (each), ≤10 ppm heavy metals | impurities - |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?