Kluczowe dokumenty
12636
Potassium chloride
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E508, 99-100.5% (AT), ≤0.0001% Al
Wybierz wielkość
169,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
169,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
puriss.
Poziom jakości
Próba
99-100.5% (AT)
Formularz
powder or crystals
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E508
zanieczyszczenia
acidity or alkalinity, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.0001% Al
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.003% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as KOH)
≤0.02% Mg, alkaline earth metals (as Ca)
strata
≤0.5% loss on drying, 105 °C, 3 h
pH
7
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
bromide (Br-): ≤1000 mg/kg
iodide (I-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba:, in accordance
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤700 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Potassium chloride can be used as a fertilizer and as a regenerant to soften water.[4] It has been used a buffer for the separation of major purine metabolites in the heart, using reverse phase ion pair chromatography(RPIPC).[5]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?