Merck
13423
Sigma-Aldrich
Sodium chloride
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Synonim(y):
Halite, NaCl
Wybierz wielkość
4 X 5 KG
2230,00 zł
32 KG
3430,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 X 5 KG
2230,00 zł
32 KG
3430,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1.33 hPa ( 865 °C)
Poziom jakości
klasa czystości
puriss.
Próba
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formularz
powder or crystals
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
zanieczyszczenia
acidity or alkalinity, in accordance
hexacyanoferrate(II), in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.00002% Al
≤0.0001% hexacyanoferrate (II)
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.002% free alkali (as NaOH)
≤0.01% Mg and alkaline earth metals (as Ca)
strata
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2 h
pH
7
mp
801 °C (lit.)
ślady anionów
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
przydatność
complies for appearance of solution
complies for identity
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether is a chiral building block that can be prepared from (S)-glycidyl tosylate.[1]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stereoselective synthesis of 2, 6-trans-tetrahydropyran via primary diamine-catalyzed oxa-conjugate addition reaction of a, ?-unsaturated ketone: Total synthesis of Psymberin
Byeon SR, et al
Organic Letters, 13(21), 5816-5819 (2011)
A Divergent Enantioselective Synthesis of 9-J1-Phytoprostane and 9-A1-Phytoprostane Methyl Ester
Porta A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(10), 2111-2119 (2014)
"Determination of four heterocyclic insecticides by ionic liquid dispersive liquid?liquid microextraction in water samples"
Liu Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(06), 885- 891 (2009)
A two-step synthesis of (R)-and (S)-benzylglycidyl ether
Byun HS and Bittman R
Tetrahedron Letters, 30(21), 2751-2754 (1989)
"Photo-induced chemical vapor generation with formic acid for ultrasensitive atomic fluorescence spectrometric determination of mercury: potential application to mercury speciation in water"
Zheng C, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 20(08), 746-750 (2005)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the powder particle size?
    1 answer
    1. The particle size of this material has not been determined.