Merck
Y0001207
Osthole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcoumarin, Osthol
Wybierz wielkość
20 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
osthole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
Klucz InChI
MBRLOUHOWLUMFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Osthole EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Aktywny składnik Cnidium monnieri, tradycyjnej medycyny chińskiej stosowanej ze względu na działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwlipemiczne. Znacznie zmniejszył akumulację lipidów w modelu przepiórczym. Jego neuroprotekcyjny wpływ na cytotoksyczność indukowaną MPP(+) w komórkach PC12 wspiera stosowanie osthole jako środka terapeutycznego w leczeniu zaburzeń neurodegeneracyjnych. Tłumienie ekspresji syntazy kwasów tłuszczowych w komórkach raka piersi z nadekspresją HER2 wskazuje na osthole jako obiecujący środek do chemioterapii.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Osthole attenuates lipid accumulation, regulates the expression of inflammatory mediators, and increases antioxidants in FL83B cells.
Huang W C, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 91, 78-87 (2017)
Ola D Alabi et al.
Life sciences, 102(2), 105-110 (2014-03-25)
Osthole, a coumarin derivative, has been used in Chinese medicine and studies have suggested a potential use in treatment of diabetes and cancers. Therefore, we investigated the effects of osthole and other coumarins on GLUT1 activity in two cell lines