Przejdź do
SMB00705
Sesamin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Fagarol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.35
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1Oc2ccc(cc2O1)[C@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
InChI key
PEYUIKBAABKQKQ-AFHBHXEDSA-N
General description
Sesamin is the most abundant lignan isolated from Sesamum indicum or sesame seeds and sesame oil.
Application
Sesamin has been used as a reference standard to study the activity of Cytochrome P450 enzyme sesamin synthase from Sesamum indicum L. in the conversion of pinoresinol to sesamin.
Biochem/physiol Actions
Non-competitive Δ5-desaturase inhibitor.
Sesamin presents multiple health benefits including hypocholesterolemic, anti-hypertensive, anti-carcinogenic, anti-aging, immunoregulatory, hypoglycemic, anti-thrombotic, hepatoprotective, and antioxidant activities.[1] It has also been demonstrated to work synergistically with vitamin E against lipid peroxidation.[1] Sesamin was found to be metabolized into several catechol forms in the liver.[2] These cathecols have a potent ability to scavenge superoxide radicals.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
59867PHL89790SMB00701
Sesamin analytical standard
Supelco
59867
Sesamin
Sesamin phyproof® Reference Substance
PHL89790
Sesamin
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sesamin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)