Przejdź do
SML1450
Isobavachalcone
≥98% (HPCE), Akt inhibitor, powder
Synonim(y):
(2E)-1-[2,4-Dihydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′,4,4′-Trihydroxy-3′-(3-methyl-2-butenyl)-chalcone, Corylifolinin, Isobacachalcone
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
1657,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPCE)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Isobavachalcone, ≥98% (HPCE)
Quality Segment
assay
≥98% (HPCE)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(CC=C(C)C)C(O)=C(C(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-9-16-19(23)12-10-17(20(16)24)18(22)11-6-14-4-7-15(21)8-5-14/h3-8,10-12,21,23-24H,9H2,1-2H3/b11-6+
InChI key
DUWPGRAKHMEPCM-IZZDOVSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Isobavachalcone is a chalcone isolated from multipurpose medical plant Psoralea corylifolia that inhibits LPS-induced ICAM-1 expression and leukocyte adhesion to brain endothelial cells. It appears that isobavachalcone modulates both MyD88-dependent and TRIF-dependent signaling of toll-like receptor 4 (TLR4). Isobavachalcone significantly inhibits both oligomerization and fibrillization of Aβ42. Isobavachalcone exhibits a wide spectrum of biological activities including antioxidative, antiplatelet, antimicrobial, anti-inflammatory, antitumor, and neuroprotective.
Isobavachalcone is a chalcone isolated from multipurpose medical plant Psoralea corylifolia that inhibits LPS-induced ICAM-1 expression and leukocyte adhesion to brain endothelial cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0361PHL83317SML2798
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobavachalcone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)