Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 909,00 zł |
Informacje o tej pozycji
909,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
mp
153-157 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-12(9-14(16)10-13)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15-16H/b7-6+
InChI key
YCVPRTHEGLPYPB-VOTSOKGWSA-N
Application
Packaging
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥97% (HPLC), solid | description A cell-permeable methoxylated analog of Resveratrol that displays antioxidant, antiproliferative, and hypoglycemic properties. |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pinosylvin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?