Merck
PHL89747
Osthole
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcoumarin, Osthol
Wybierz wielkość
20 MG
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
1420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
Klucz InChI
MBRLOUHOWLUMFF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG.
Działania biochem./fizjol.
Aktywny składnik Cnidium monnieri, tradycyjnej medycyny chińskiej stosowanej ze względu na działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwlipemiczne. Znacznie zmniejszył akumulację lipidów w modelu przepiórczym. Jego neuroprotekcyjny wpływ na cytotoksyczność indukowaną MPP(+) w komórkach PC12 wspiera stosowanie osthole jako środka terapeutycznego w leczeniu zaburzeń neurodegeneracyjnych. Tłumienie ekspresji syntazy kwasów tłuszczowych w komórkach raka piersi z nadekspresją HER2 wskazuje na osthole jako obiecujący środek do chemioterapii.
Inne uwagi
Związek ten jest powszechnie spotykany w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)