Przejdź do
O9265
Osthole
Synonim(y):
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcoumarin, Osthol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
InChI key
MBRLOUHOWLUMFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Active constituent of Cnidium monnieri, a traditional Chinese medicine used for its anti-inflammatory, analgesic, and anti-lipedemic activities. Dramatically decreased lipid accumulation in a quail model. Its neuroprotective effect on MPP(+)-induced cytotoxicity in PC12 cells supports the use of osthole as a therapeutic agent for the treatment of neurodegenerative disorders. Suppression of fatty acid synthase expression in HER2-overexpressing breast cancer cells indicates osthole as a promising agent for chemotherapy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89747PHL89234Y0001207
Osthole phyproof® Reference Substance
PHL89747
Osthole
Isoxanthohumol phyproof® Reference Substance
PHL89234
Isoxanthohumol
Osthole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001207
Osthole
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Osthole
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)