Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
2046031
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
158 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid can be used as:
It can also be used as a starting material in the synthesis of carboplatin (cis-diammine(1,1-cyclobutanedicarboxyl-ate)platinum(II)).
- A reactant to synthesize lithium coordination polymer by treating with lithium carbonate.
- A ligand to prepare various lanthanide metal-organic frameworks (LnMOFs) via a solvothermal method. Eu+3 based MOF is applicable as a selective chemical sensor for detecting CH3OH due to its high luminescence quantum yield.
It can also be used as a starting material in the synthesis of carboplatin (cis-diammine(1,1-cyclobutanedicarboxyl-ate)platinum(II)).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| assay 99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form crystals | form - | form - | form solid |
| mp 158 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?