Merck
Y0000803
Ethambutol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethambutol dihydrochloride, 2,2′-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, Emb
Wybierz wielkość
10 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H24N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ethambutol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Klucz InChI
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ethambutol is an antimycobacterial used to treat tuberculosis in combination with other antibiotics to reduce the development of drug resistance.
Ethambutol is an antimycobacterial used to treat tuberculosis in combination with other antibiotics to reduce the development of drug resistance. It has been used to study multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) in highest-incidence-rate areas in China.
Działania biochem./fizjol.
Ethambutol is bacteriostatic against actively growing TB bacilli. Mycolic acids attach to the 5′-hydroxyl groups of D-arabinose residues of arabinogalactan and form mycolyl-arabinogalactan-peptidoglycan complex in the cell wall. Ethambutol disrupts arabinogalactan synthesis by inhibiting arabinosyltransferases, specifically those in Mycobacterium, interfering with the biosynthesis of arabinogalactans found in the cell wall of mycobacteria and leading to increased cell wall permeability.
Ethambutol specifically inhibits arabinosyltransferases in Mycobacterium, interfering with the biosynthesis of arabinogalactans found in the cell wall of mycobacteria.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wajeeh R Bakhsh et al.
Journal of surgical orthopaedic advances, 23(3), 162-165 (2014-08-26)
Mycobacterium kansasii is an acid-fast bacillus most commonly associated with pulmonary pathology. Infection of the spine is exceedingly rare, with just three reported cases, two of which were in human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome patients. This case report
Mohammed Shafik El-Ridy et al.
Drug delivery, 22(1), 21-36 (2013-12-24)
Tuberculosis (TB) is a worldwide health concern. In 2011, about 8.7 million new cases developed TB and 1.4 million people died from it. Enhancement of ethambutol hydrochloride activity and safety in treatment of TB through niosomal encapsulation. Niosomes were prepared
Joshua R Francis et al.
The Medical journal of Australia, 200(6), 328-332 (2014-04-08)
OBJECTIVE To describe the epidemiology, clinical features, health care resource use, treatment and outcomes of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) cases diagnosed in Western Australia, compared with matched controls with drug-susceptible TB. Retrospective case-control study of all MDR-TB cases notified in WA
I Porvaznik et al.
Advances in experimental medicine and biology, 835, 15-22 (2014-09-26)
Tuberculosis currently belongs to rare respiratory diseases in Slovakia. However, the emergence and spread of multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) and extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) are major challenges for global tuberculosis control, since the treatment of resistant forms creates both medical
N Guo et al.
Letters in applied microbiology, 58(4), 344-349 (2013-12-18)
Previous studies have shown that isoimperatorin (IO), a furanocoumarin isolated from several medicinal plants, has antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis strain H37Rv (ATCC 27294). This study demonstrated that IO has antimycobacterial activity against 2 drug-sensitive and 6 drug-resistant isolates, with