Merck
H20008
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
m-Salicylic acid
Wybierz wielkość
5 G
162,00 zł
100 G
270,00 zł
500 G
989,00 zł
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
162,00 zł
100 G
270,00 zł
500 G
989,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Beilstein:
508160
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
99%
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
mp
200-203 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Hydroxybenzoic acid, being a component of structural skeleton of various biologically active small molecules, is used in the synthesis of medicinally important compounds such as tyrosine kinase Tie-2 inhibitor,[1] amyloidogenesis inhibitor,[2] antioxidant and anti-inflammatory agents based on oxadiazole analogs of resveratrol.[3]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Antioxidant and anti-inflammatory properties of 1, 2, 4-oxadiazole analogs of resveratrol.
Gobec M, et al.
Chemico-Biological Interactions, 240, 200-207 (2015)
Evolution of a highly selective and potent 2-(pyridin-2-yl)-1, 3, 5-triazine Tie-2 kinase inhibitor.
Hodous B L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 50(4), 611-626 (2007)
Biochemical and structural evaluation of highly selective 2-arylbenzoxazole-based transthyretin amyloidogenesis inhibitors.
Johnson S M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 51(2), 260-270 (2007)
Fredrik L Nordström et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 28(5), 377-384 (2006-06-20)
Solution and solid-state properties of m-hydroxybenzoic acid have been investigated. Two polymorphs were found where the monoclinic modification exhibits a higher stability than the orthorhombic form. The solubility of the monoclinic polymorph was determined between 10 and 50 degrees C
Yi-Li Lin et al.
Journal of hazardous materials, 137(1), 324-331 (2006-04-11)
This research is dedicated to determine the rejection ratios of disinfection by-products (DBPs) precursors including resorcinol, phloroglucinol, 3-hydroxybenzoic acid, and tannic acid solution in the presence of calcium by nanofiltration with NF70 membrane. The rejections of these model compounds also