PHR1930
Ethambutol hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ethambutol dihydrochloride, 2,2′-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, Emb
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. E1850000
traceable to USP 1257007
rodzina API
ethambutol
Postać
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Klucz InChI
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.