Przejdź do
94619
L-Valine
≥99.5% (NT), BioUltra
Synonim(y):
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-773-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721136
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Valine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +27.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤150 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.15, λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Application
  • Metabolomics reveals metabolites associated with hair follicle cycle in cashmere goats.: This study utilizes L-Valine as a standard for detecting, understanding, and enhancing hair follicle cycles in cashmere goats through metabolomic analysis, aiding in the improvement of fiber production and quality (Ma et al., 2024).
Other Notes
Protects enzymes against heat inactivation; As spacer in isotachophoresis of serum proteins; Growth requirement of various microorganisms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V0500V4638V0513
L-Valine
SAFC
V4638
L-Valine
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
description
-
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.5%
assay
98.5-101.0%
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
impurities
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
endotoxin, tested
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Valine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)