Kluczowe dokumenty
Z699195
Trypticase Soy Broth (TSB) Single strength, Bottled Broth
Synonim(y):
bulion medialny, nośnik bulionu, tryptykaza sojowa
Wybierz wielkość
1 EA
302,00 zł
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
302,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NA.74
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
bottle of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Maine Mfg 10496707
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
General purpose medium used in qualitative procedures for the cultivation of fastidious and non-fastidious microorganisms. Trypticase Soy Broth – Single Strength complies with the demands of the DIN Norm 10167 for the detection of Escherichia coli serotype 0157:H7 in foods and FDA-BAM for the isolation of enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC). In addition the media conforms to the formula of the US Pharmacopoeia.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)