Kluczowe dokumenty
SMB01326
5-Hydroxytryptophol
Synonim(y):
5-hydroksy-3-(2-hydroksyetylo)indol, 5-hydroksy-1H-indolo-3-etanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H11NO2/c12-4-3-7-6-11-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,11-13H,3-4H2
Klucz InChI
KQROHCSYOGBQGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)