Przejdź do
SML1461
Kyotorphin acetate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-2-[[(2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid acetate salt, KTP, L-tyrosyl-L-arginine acetate salt, Tyr-Arg acetate salt, Tyrosyl-Arginine acetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N5O4 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1)=O)=N.C
InChI
1S/C15H23N5O4.CH4/c16-11(8-9-3-5-10(21)6-4-9)13(22)20-12(14(23)24)2-1-7-19-15(17)18;/h3-6,11-12,21H,1-2,7-8,16H2,(H,20,22)(H,23,24)(H4,17,18,19);1H4/t11-,12-;/m0./s1
InChI key
KTMKVRFTDZZFFE-FXMYHANSSA-N
Biochem/physiol Actions
Kyotorphin is a neuroactive dipeptide (Tyr-Arg) shown to have analgesic, neuroprotective, and neuromodulatory properties. It is synthesized in nerve terminals and found in the brain and in cerebro-spinal fluid (CSF). Kyotorphin indirectly stimulates opioid receptors by releasing methionine enkephalin (met-enkephalin). CSF levels are lower in patients with persistent pain and in patients with Alzheimer′s disease.
Neuroactive dipeptide
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7033H7278SML1455
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (TLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
film
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)