Przejdź do
P9380
Pyridoxamine dihydrochloride
analytical standard, ≥98%
Synonim(y):
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-357-6
Beilstein/REAXYS Number:
3632748
MDL number:
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
grade
analytical standard
assay
≥98%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
224-226 °C (dec.) (lit.)
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChI key
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyridoxamine dihydrochloride is a salt and amine form of pyridoxamine, which belongs to the family of vitamin B6 compounds. Pyridoxamine occurs naturally in animal-based food products. Its deficiency in humans potentially causes sideroblastic anemia, weakness, insomnia, and neurological disorders. It has been reported to be effective against diabetic nephropathy.
Application
Pyridoxamine dihydrochloride analytical standard can be used as follows:
  • Combined analysis of eight water-soluble vitamins along with their different forms by liquid chromatography combined with isotope-dilution mass spectrometry (IDMS) in different fortified food samples
  • Simultaneous determination of eleven water-soluble B vitamins by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) in ultrafiltrate samples
  • Multi-residue analysis of total thiamine, total riboflavin, total pyridoxine, and total niacin in infant formula and related nutritional products by enzymatic digestion followed by LC-MS-MS determination as per AOAC Official Method 2015.14
  • LC/MS-MS based assay of seven different vitamers of vitamin B3 and vitamin B6 in 40 human hair samples
Other Notes
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9158PHR1036271748
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (Organic)
mp
224-226 °C (dec.) (lit.)
mp
224-226 °C (dec.) (lit.)
mp
214-215 °C (lit.)
mp
173 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mechanisms and regulation of intestinal absorption of water-soluble vitamins: cellular and molecular aspects
Physiology of the Gastrointestinal Tract, 407-407 (2016)
Nutritional diseases
Tropical Dermatology E-Book, 407-407 (2016)
Pyridoxamine dihydrochloride in diabetic nephropathy (PIONEER-CSG-17): lessons learned from a pilot study
Dwyer JP, et al.
Nephron, 129(1), 22-28 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P9380-1G04061834402923
P9380-5G04061835564392
P9380-25G04061833653074