Przejdź do
P0359
Palmitoylethanolamide
≥98% (HPLC), powder, cannabinoid receptor agonist
Synonim(y):
N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-867-9
MDL number:
Form:
powder
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Palmitoylethanolamide,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
InChI key
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Application
Palmitoylethanolamide has been used as a reference standard in mass spectrometry (MS/MS).[1]
Biochem/physiol Actions
Palmitoylethanolamide (PEA) is a natural fatty acid[2] amide of ethanolamine and palmitic acid.[3] It is found in soybeans, egg yolk, and many other food sources.[4] PEA is an endogenous cannabinoid receptor agonist.[5] It is a peroxisome proliferator-activated receptor α (PPAR-α) ligand. PEA possesses anti-inflammatory, anti-allergic[4], neuroprotective, and analgesic activities.[6] It belongs to the class of lipid mediators and the N-acylethanolamine family. PEA blocks the release of pro-inflammatory mediators from activated mast cells and prevents the recruitment of activated mast cells at the site of nerve injury.[2]
Other Notes
Structural analog of anandamide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0906SML0384SML2594
form
powder
form
powder
form
solution
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitoylethanolamide
signalword
Danger
pictograms
CorrosionEnvironment
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)