Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.23
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7476043
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
fluorescence
λex 358 nm; λem 385 nm in methylene chloride
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(S)ccc12
InChI
1S/C10H8O2S/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
InChI key
BYDNGJQDDNBAHI-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?